Tapones de uso múltiple, SmartFit®.
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1011239 1012522
DALL1011239EA 93.6 EUR
DALL1011239 111-0556
Tapones de uso múltiple, SmartFit®.
Tapones para los oídos Tapones para los oídos reutilizables
Estos tapones con Conforming Material Technology™ utilizan el calor del cuerpo para adaptarse a la forma del canal auditivo para un ajuste cómodo y personalizado.
  • El diseño de tres bridas ofrece una comodidad superior y un ajuste verdaderamente individualizado
  • Sistema de cordón desmontable
  • Anillo metálico en el vástago detectable por equipos automatizados (sólo SmartFit Detectable)
La versión detectable, con su color azul brillante y sus características metalizadas, puede detectarse mediante métodos visuales o automatizados, por lo que es ideal para aplicaciones alimentarias.
SNR: 25 dB
Certificaciones: EN 352-2
Información de suministro: Supplied with HearPack® storage case.