Aceite silicona, 100 cSt 47 V 100
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Polyphenyl-methylsiloxane
84542.290EA 181 EUR
84542.290 84542.460
Aceite silicona, 100 cSt 47 V 100
Aceite silicona
Densidad: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 321 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132673
Núm. CAS: 63148-62-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Temperatura de trabajo recomendada -5 to +200°C
Viscosidad (25°C) 92 - 108 cSt