Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Advance™
Proveedor: Nitritex
BASL6.0 BASL7.0 BASL8.0 BASL9.0 BASL7.5 BASL8.5 BASL6.5
112-3492EA 483 EUR
112-3492 112-3494 112-3496 112-3498 112-3495 112-3497 112-3493
Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Advance™
Guantes
Estos guantes de látex específicos para las manos tienen una forma anatómica y, por lo tanto, son cómodos de usar. Pueden utilizarse tanto en el ámbito médico como en el de los laboratorios.
  • Estéril, sin polvo
  • El látex proporciona una flexibilidad y una comodidad excepcionales
  • Nivel de proteínas: menos de 50 µg/g
  • Doble uso
  • Superficie texturizada para un buen agarre
  • Forma anatómica para una mayor comodidad del usuario
  • Marcado del puño: Talla con impresión de tinta y L o R
  • AQL 1,5
  • Cumplimiento de la norma: EPI, Cat III EN ISO 374 Tipo B
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU)2016/425 Módulo D.
Cumple con la Categoría 3 - Equipo de Protección Personal de Diseño Complejo Reglamento EPP (UE)2016/425.
Procesado en un entorno ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Cumple con los requisitos de las normas europeas de guantes EN 420:2003 +A1:2009 y EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010.
Las propiedades físicas cumplen con el Estándar Europeo de Guantes Médicos EN 455-2:2015.
Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Adecuado para el contacto con alimentos secos, alcohólicos y ácidos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Envase: Un par de puños por pack interno; un pack interno por bolsa de PE "Easy Tear"; 10 pares por bolsa de PE externa sellada, 20 bolsas externas por caja (200 pares).