Guantes para sala limpia, nitrilo, estériles, BioClean Emerald™
Proveedor: Nitritex
BENS8.0 BENS8.5 BENS10.0 BENS6.0 BENS6.5 BENS7.0 BENS7.5 BENS9.0
112-4959EA 632 EUR
112-4959 112-6364 112-4954 112-4955 112-4956 112-4957 112-4958 112-5111
Guantes para sala limpia, nitrilo, estériles, BioClean Emerald™
Guantes
Hand-specific chemotherapy gloves with beaded cuffs. Suitable for double-donning and for handling cytotoxic drugs.
  • Sterile, powder-free, textured finish
  • Latex-free to eliminate Type 1 latex allergies
  • Hypoallergenic
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Each size carries a unique bar code on the carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2.5.
EN 455, EN 374-2; Cat. III; AQL 1,5
Certificaciones: EN 455, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 1149-5, Cat. III.
Food contact approved.
Envase: Un par de puños por pack interno; un pack interno por bolsa de PE Easy Tear; 10 pares por bolsa de PE externa sellada, 20 bolsas externas por caja (200 pares).