Dialysis devices, ready-to-use, Float-A-Lyzer® G2
Proveedor: SPECTRUM LABORATORIES
G235029 G235053 G235065 G235031 G235055 G235067 G235033 G235057 G235069 G235035 G235059 G235071 G235061 G235025 G235034 G235058 G235049 G235070 G235027 G235051 G235063 G235036 G235037 G235060 G235062 G235072 G235073
734-3573EA 231 EUR
734-3573 734-3577 734-3581 734-3574 734-3578 734-3582 734-3575 734-3579 734-3583 734-3576 734-3580 734-3584 734-1498 734-1494 734-1495 734-1497 734-1496 734-1499 734-2363 734-2366 734-2606 734-2364 734-2365 734-2367 734-2368 734-2369 734-2370
Dialysis devices, ready-to-use, Float-A-Lyzer® G2
Tuberías Tuberías para diálisis
Dispositivos de diálisis de laboratorio listos para usar que cuentan con una membrana patentada de éster de celulosa (CE) Biotech ultrapura. La CE de grado Biotech es una membrana sintética de baja unión a proteínas disponible en 9 MWCO precisos sin contaminantes de metales pesados ​​ni sulfuro. La geometría cilíndrica del tubo evita la dilución de la muestra (asociada con los dispositivos tipo casete) y proporciona un acceso abierto para la recuperación del volumen total con una pipeta. Solo el Float-A-Lyzer® G2 asegura una recuperación de la muestra del 95 al 98% mientras mantiene una pureza de la muestra del 99% y una dilución de la muestra del 1%. La tapa atornillable a prueba de fugas con junta tórica de sellado proporciona un fácil acceso con la pipeta incluida para la carga, las pruebas en proceso y la recuperación de la muestra, sin el riesgo de pinchazos con agujas. El anillo de flotación incluido mejora la flotabilidad de la muestra y la orientación vertical durante la diálisis. El diseño elegante permite dializar múltiples muestras en el mismo depósito.
  • Manejo superior y prevención de fugas
  • Control de dilución específico del volumen
  • Perfecto para dializar proteínas electroeluidas o fracciones cromatográficas
Envase: Envuelto individualmente (seco con glicerol).