Agitadores con incubación, MaxQ™ 6000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
SHKE6000-1CE SHKE6000-8CE SHKE6000-8CEPR SHKE6000-1CEPR
444-0650EA 14200 EUR
444-0650 444-0651 444-1414 444-1070
Agitadores con incubación, MaxQ™ 6000
Agitadores de laboratorio Incubadoras de Agitación
Agitadores con incubación digitales de alta capacidad que combinan agitación orbital con incubación para aplicaciones diversas para una mayor versatilidad. Ambas unidades refrigeradas y standard tienen estantes ajustables en altura que aumentan la capacidad de almacenaje y la puerta puede tener la bisagra tanto a la izquierda como a la derecha por los usuarios para una mejor colocación en el lab. La cámara espaciosa de acero inoxidable permite apilar una plataforma de 457×457 mm para doblar la capacidad de apilamiento. Las aplicaciones incluyen suspensiones bacterianas, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, tinción y destinción, hibridizaciones, tests de diagnóstico, procesos de lavado, expresión protéica y purificación de plásmidos.
  • Unidades de suelo que se pueden apilar uno encima de otro para ahorrar espacio
  • Accionamiento excéntrico triple que proporciona la agitación de gran cantidad de muestras, incluso a altas velocidades
  • Ventana grande y luz interna para poder ver las muestras
  • Enchufes eléctricos para enchufar agitadores o rotadores dentro de la cámara
Warranty period: 2 years for labour, 5 years for parts and 10 years drive mechanism parts.
Información para pedidos: Se suministra sin plataforma ni abrazaderas que deben pedirse por separado. Hay una amplia gama de accesorios disponibles; visite el sitio web o comuníquese con su oficina de ventas local de Avantor para obtener más detalles.
Precaución: Nota: La plataforma universal acomoda un máximo de 10× placas deep well o microplacas, 113×10, 64×25, 32×50, 32×125, 16×250, 16×300, 16×500, 9×1000, 6×2000, 4×4000,2×6000, 1×2500 or 4×2800 ml flasks.
Se requiere adaptador para apilar, por favor contacte con nosotros para más información.