Guantes para sala limpia, látex, BioClean Legend™
Proveedor: Nitritex
BLHN65 BLHN70 BLHN75 BLHN80 BLHN85 BLHN90
NITRBLHN65EA 348 EUR
NITRBLHN65 NITRBLHN70 NITRBLHN75 NITRBLHN80 NITRBLHN85 NITRBLHN90
Guantes para sala limpia, látex, BioClean Legend™
Guantes
Estos guantes de sala limpia específicos para las manos con puños enrollados pueden utilizarse tanto en el ámbito médico como en el de los laboratorios.
  • Nivel de proteína inferior a 50 µg/g
  • Acabado texturizado para un mejor agarre
  • El látex proporciona una flexibilidad y una comodidad excepcionales
  • El puño con reborde facilita la colocación y la estabilidad en el brazo
  • Forma anatómica para una mayor comodidad del usuario
  • Cada talla lleva un código de barras único en la caja (ITF-14), que permite la entrada automática de datos en los sistemas de control de existencias
  • Marcado de la manga: Talla con impresión de tinta y L o R
  • Limpieza de los guantes LPC: <2000
  • Cumplimiento de la norma: EPI, Cat III EN ISO 374 Tipo B
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 100, ISO 5 o M3.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU)2016/425 Módulo D.
Cumple con la Categoría 3 - Equipo de Protección Personal de Diseño Complejo Reglamento EPP (UE)2016/425.
Procesado en un entorno ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Cumple con los requisitos de las normas europeas de guantes EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010.
Las propiedades físicas cumplen con el Estándar Europeo de Guantes Médicos EN 455-2:2015.
Adecuado para el contacto con alimentos secos, alcohólicos y ácidos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Envase: 50 pares por bolsa interior sellada de PE; una bolsa interior sellada de PE por bolsa exterior sellada de PE; cuatro bolsas exteriores de PE por caja de cartón; una caja de cartón por caja (200 pares).