Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Maxima™
Proveedor: Nitritex
BLLS80 BLLS90
112-3845EA 0 EUR
112-3845 112-3847
Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Maxima™
Guantes
Estos guantes para sala limpia con puños enrollados pueden ser usados en ambientes médicos y de laboratorio. Apto para doble guante.
  • Estéril, sin polvo, acabado texturizado
  • El nivel de proteína es inferior a 50 µg/g
  • El látex proporciona una flexibilidad y comodidad excepcionales
  • Con formación anatómica para mejorar la comodidad del usuario
  • La longitud extendida proporciona una protección total del brazo
  • Cada tamaño lleva un código de barras único en la caja (ITF-14), que permite la introducción automática de datos en los sistemas de control de existencias
Adecuado para su uso en salas limpias de Clase 10, ISO 4, M2.5 y EU GMP Grado A.
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU)2016/425 Módulo D.
Cumple con la Categoría 3 - Equipo de Protección Personal de Diseño Complejo Reglamento EPP (UE)2016/425.
Procesado en un entorno ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Cumple con los requisitos de las normas europeas de guantes EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010.
Las propiedades físicas cumplen con el Estándar Europeo de Guantes Médicos EN 455-2:2015.
Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Adecuado para el contacto con todos los alimentos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Envase: Un par de puños por pack interno; un pack interno por bolsa de PE EasyTear™; 10 pares por bolsa de PE externa sellada; 10 bolsas externas por caja (100 pares).