Delantales protectores de quimioterapia, BioClean-C ™
Proveedor: Nitritex
BCDA-S BCDA-M BCDA-L S-BCDA-S S-BCDA-M S-BCDA-L
113-8151EA 267 EUR
113-8151 113-8150 113-8149 113-8167 113-8166 113-8165
Delantales protectores de quimioterapia, BioClean-C ™
Prendas desechables
Estos delantales desechables están hechos de tela CleanTough™, una tela no tejida de PP hilada y laminada con una película de PE.
  • Procesado para asegurar la compatibilidad con la Clase 4 de la ISO
  • Ligero, con pocas pelusas y resistente CleanTough™ tela
  • Cierre de cuello ajustable
  • Cintas de atar en la cintura
Los delantales ofrecen protección contra los aerosoles y las partículas finas, así como contra una serie de fármacos de quimioterapia.
Color: Azul
Certificaciones: EN ISO 13034:2005 +A1:2010 (Tipo PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Género
Aplicaciones de vestimenta Medical,Clinical Medical,Clinical Medical,Clinical