Conexiones y conos de tierra largos, acabados, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286154602 286155804 286156603 286159206 286162602 286534404 286541605 286546209 286558408
SCOT286154602EA 239 EUR
SCOT286154602 SCOT286155804 SCOT286156603 SCOT286159206 SCOT286162602 SCOT286534404 SCOT286541605 SCOT286546209 SCOT286558408
Conexiones y conos de tierra largos, acabados, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.