Conexiones y conos, RODAVISS®, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286214305 286214408 286214502 286214605 286214708 286215001 286215207 286215404 286215507 286215704 286216409 286216606 286216709 286216803 286216906 286217002 286217105 286217208 286217302 286217405 286217508 286217705 286214202 286215301
SCOT286214305EA 46 EUR
SCOT286214305 SCOT286214408 SCOT286214502 SCOT286214605 SCOT286214708 SCOT286215001 SCOT286215207 SCOT286215404 SCOT286215507 SCOT286215704 SCOT286216409 SCOT286216606 SCOT286216709 SCOT286216803 SCOT286216906 SCOT286217002 SCOT286217105 SCOT286217208 SCOT286217302 SCOT286217405 SCOT286217508 SCOT286217705 SCOT286214202 SCOT286215301
Conexiones y conos, RODAVISS®, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Adecuado para trabajos realizados bajo vacío y presión.
  • Se puede usar hasta una temperatura de 200 ° C
  • Riesgo mínimo de rotura debido al sistema antiinterferencia
  • Reemplazable con juntas de tierra de acuerdo con DIN 12 249
Las ventajas de una conexión vidrio / vidrio optimizada por un sistema de seguridad. Las conexiones permanecen absolutamente estables y se pueden volver a separar fácilmente gracias al uso de componentes que técnicamente coinciden entre sí. La conexión comprende el cono y el enchufe,More Product Information