Politainer
Proveedor: S.C.A.T.
107331 107333 107330 107332
SCTV107331EA 12.3 EUR
SCTV107331 SCTV107333 SCTV107330 SCTV107332
Politainer
Contenedores
El SCAT Politainer -también conocido como bote plegable- es una combinación de una bolsa de plástico flexible y una caja exterior estable aprobada por la ONU. El almacenamiento en estado sin rellenar es posible en un espacio muy reducido y, tras el llenado, se garantiza un almacenamiento o transporte seguros.
  • Compuesto por copolímero LDPE y EVA, que ofrece una protección óptima contra los disolventes volátiles
  • Disponible con las roscas más utilizadas GL38 y S60/61 y con volúmenes de 5, 10 y 20 L
Los Politainers SCAT son una forma ideal de no tener que prescindir del almacenamiento seguro incluso en espacios limitados.
Información para pedidos: Las cajas correspondientes con homologación UN-Y están disponibles en la siguiente tabla.