Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Proveedor: Corning
El colágeno IV es un componente ubicuo de membranas basales, la matriz en forma de hoja de papel que está por debajo de las células epiteliales y endoteliales y que rodea la grasa del músculo y las células nerviosas. Se puede usar como un revestimiento fino en superficies de cultivo de tejido para facilitar la sujeción de las células y la proliferación y estudio de sus efectos en el comportamiento de las células.
Control de calidad por medio de SDS-PAGE; análisis de bacterias, hongos y microplasma con resultado negativo. Análisis de antígenos de la hepatitis B y anticuerpos del VIH-1 en material fuente.