Embudos de seguridad con tapa
Proveedor: S.C.A.T.
107670 108670
SCTV107670EA 195 EUR
SCTV107670 SCTV108670
Embudos de seguridad con tapa
Embudos Embudos de seguridad
Embudos de seguridad con tapa abatible, tamiz y lanza de seguridad.
  • Embudo con tapa con doble rosca R2" BSP/G2" (m) + 2" Tri-Sure (m) o S60/61
  • Fabricado en material PE-HD
  • Filtro de acero inoxidable estable
  • Diámetro del embudo grande: 250 mm
Los embudos con tapa abatible son adecuados para un uso universal en el laboratorio y son altamente resistentes a los productos químicos convencionales gracias al material PE-Hd de alta calidad.