Tubería
Proveedor: S.C.A.T.
108015 108016 108017 108018 108019 300021 300022 461053 461054 461055 461056
590-0705EA 77.2 EUR
590-0705 590-0706 590-0707 590-0708 590-0709 590-0827 590-0828 590-0829 590-0830 590-0831 SCTV461056
Tubería
Tuberías Chromatography Tubing
Tubo flexible de material PP y PTFE-EL.
  • Disponible en varios materiales, longitudes y propiedades
El tubo de plástico conductor de la electricidad proporciona una protección segura contra los riesgos de ignición y la carga electrostática.