Guantes para sala limpia, nitrilo, estériles, BioClean Nitramax™
Proveedor: Nitritex
BNMS-65 BNMS-70
112-3859EA 2550 EUR
112-3859 112-3860
Guantes para sala limpia, nitrilo, estériles, BioClean Nitramax™
Guantes
Estos guantes de nitrilo específicos para la mano con puños enrollados proporcionan una buena resistencia a los productos químicos. También tienen excelentes propiedades de ESD.
  • El acabado estéril, sin polvo y texturizado proporciona un mejor agarre
  • No contiene proteínas de látex natural, hipoalergénico
  • La longitud extendida proporciona protección a todo el brazo
  • La lixiviación prolongada en agua pura desionizada asegura niveles extremadamente bajos de cloruros y metales extraíbles
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2.5.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Desechable
Con polvo/sin polvo Sin polvo
Sala limpia, clase 10/ISO 4; EU GMP (A)
Tipo de puño Puño con reborde
Espesor del puño 0,09 mm
Espesor del dedo 0,18 mm
Espesor de la palma 0,15 mm
Normativa EN EN 455, EN 374