Guantes para sala limpia, de nitrilo, estériles, BioClean Indigo™
Proveedor: Nitritex
BNPLS6065 BNPLS8085 BNPLS1010
112-4950EA 447 EUR
112-4950 112-4952 112-4949
Guantes para sala limpia, de nitrilo, estériles, BioClean Indigo™
Guantes
Estos guantes ambidiestros de nitrilo con puños enrollados son resistentes a una amplia gama de productos químicos. Ellos también tienen excelentes propiedades antiestáticas.
  • Puntas de los dedos estériles, sin polvo y con textura para mejorar el agarre
  • No contiene proteínas de látex natural, hipoalergénico
  • La lixiviación prolongada en agua pura desionizada asegura niveles extremadamente bajos de cloruros y metales extraíbles
  • Cada tamaño lleva un código de barras único en la caja (ITF-14) para permitir la entrada automática de datos en los sistemas de control de existencias
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2,5.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU)2016/425 Módulo D.
Cumple con la Categoría 3 - Equipo de Protección Personal de Diseño Complejo Reglamento EPP (UE)2016/425.
Procesado en un entorno ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Cumple con los requisitos de las normas europeas de guantes EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010.
Las propiedades físicas cumplen con el Estándar Europeo de Guantes Médicos EN 455-2:2015.
Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Adecuado para el contacto con todos los alimentos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Probado contra el estándar de permeación ASTM D6978-05 para fármacos citotóxicos.
Envase: Un par de puños por pack interno; un pack interno por bolsa de PE EasyTear™; 10 pares por bolsa de PE externa sellada; 20 bolsas externas por caja (200 pares).