Guantes para sala blanca, nitrilo, estéril, BioClean N-Plus ™
Proveedor: Nitritex
BNPS100 BNPS80 BNPS65 BNPS60 BNPS70 BNPS75 BNPS85 BNPS90
112-3865EA 1090 EUR
112-3865 112-3870 112-3867 112-3866 112-3868 112-3869 112-3871 112-3872
Guantes para sala blanca, nitrilo, estéril, BioClean N-Plus ™
Guantes
Estos guantes de nitrilo específicos para la mano con puños enrollados proporcionan una buena resistencia contra los productos químicos y las drogas citotóxicas. También tienen excelentes propiedades de ESD. Apto para aplicaciones de quimioterapia.
  • Acabado estéril, sin polvo y con textura para mejorar el agarre
  • No contiene proteínas de látex natural, hipoalergénico
  • La longitud extendida proporciona protección hasta el codo
  • Puños enrollados para facilitar la colocación
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2.5.
Typical particleMore Product Information