Guantes de sala limpia, policloropreno, estériles, BioClean P-Zero ™
Proveedor: Nitritex
BPZS80 BPZS90 BPZS60 BPZS65 BPZS70 BPZS75 BPZS85
112-3877EA 677 EUR
112-3877 112-3879 112-3873 112-3874 112-3875 112-3876 112-3878
Guantes de sala limpia, policloropreno, estériles, BioClean P-Zero ™
Guantes
Estos guantes específicos de mano con puños enrollados son resistentes a los productos químicos y a las drogas citotóxicas. Por lo tanto, son adecuados para aplicaciones de quimioterapia (ASTM D 6978-05 probado).
  • Estéril, sin polvo, acabado texturizado para mejorar el agarre
  • Sin látex para eliminar las alergias al látex del tipo I
  • El puño enrollado proporciona una colocación más fácil y estabilidad en el brazo
  • El policloropreno proporciona una excepcional tactilidad
  • Excelentes propiedades antiestáticas
Adecuado para su uso en salas limpias de Clase 10, ISO 4 o M2.5 y EU GMP Grado A.
EN 374-1/2/3, EN 455; Cat. III, AQL 1,5
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU)2016/425 Módulo D.
Cumple con la Categoría 3 - Equipo de Protección Personal de Diseño Complejo Reglamento EPP (UE)2016/425.
Procesado en un entorno ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Cumple con los requisitos de las normas europeas de guantes EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010.
Las propiedades físicas cumplen con el Estándar Europeo de Guantes Médicos EN 455-2:2015.
Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Adecuado para el contacto con todos los alimentos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Probado contra el estándar de permeación ASTM D6978-05 para fármacos citotóxicos.
Envase: Un par de puños por pack interno; un pack interno por bolsa de PE Easy Tear™; 10 pares por bolsa de PE externa sellada, 20 bolsas externas por caja (200 pares).