Guantes para sala blanca, nitrilo, BioClean Synergy ™
Proveedor: Nitritex
BSAN-XS BSAN-XXL BSAN-XL BSAN-S BSAN-M BSAN-L
112-3884EA 447 EUR
112-3884 112-3885 112-3883 112-3882 112-3881 112-3880
Guantes para sala blanca, nitrilo, BioClean Synergy ™
Guantes
Estos guantes ambidiestros de nitrilo con puños enrollados proporcionan una buena resistencia contra una amplia gama de productos químicos. También proporcionan excelente tacto y comodidad.
  • Acabado texturizado con los dedos, no estéril, sin polvo, para mejorar el agarre
  • No contiene proteínas de látex natural, hipoalergénico
  • Sin acelerador
  • Puños enrollados para la estabilidad del brazo
  • Adecuado como un guante de doble uso
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2.5.
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Certificaciones: FabricadoMore Product Information