Guantes para sala blanca, látex, BioClean Legacy ™
Proveedor: Nitritex
BLA200-XS BLA201-S BLA202-M BLA203-L BLA204-XL BLA205-XXL
112-3303EA 346 EUR
112-3303 112-3304 112-3305 112-3306 112-3307 112-3308
Guantes para sala blanca, látex, BioClean Legacy ™
Guantes
Estos guantes ambidiestros para sala limpia con puños enrollados pueden ser usados en ambientes médicos y de laboratorio. Apto para doble guante.
  • El nivel de proteína es inferior a 50 µg/g
  • Acabado texturizado para mejorar el agarre
  • El látex proporciona una flexibilidad y comodidad excepcionales
  • El puño enrollado proporciona una colocación más fácil y estabilidad en el brazo
  • Cada tamaño lleva un código de barras único en la caja (ITF-14), que permite la introducción automática de datos en los sistemas de control de existencias
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Envase: 100 pieces per sealed inner PE bag; one sealed inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer PE bags per carton liner; one carton liner per carton (1000 pieces).