Cajas de refrigeración, True North
Proveedor: HEATHROW
HS28714K HS28724B HS28721G HS28729R
HEATHS28714KEA 123 EUR
HEATHS28714K HEATHS28724B HEATHS28721G HEATHS28729R
Cajas de refrigeración, True North
Cajas Enfriadores de sobremesa
Los recipientes de refrigeración con tapa nido bajo el cubo o la bandeja están fabricados con poliuretano rígido de un solo molde para proporcionar la durabilidad necesaria para enfriar muestras sensibles a la temperatura.
  • Caño de vertido preciso y generosas asas
  • Diseño cónico para facilitar el apilamiento y propiedades aislantes para el frío extremo
  • La tapa ajustada mantiene la evaporación al mínimo y cuenta con un cómodo pomo empotrado
  • La tapa y el fondo del cubo/cubeta tienen una llave para que encajen entre sí
Estas cajas son ideales para el hielo, las mezclas de hielo y sal, etc. Para uso a baja temperatura hasta −80 °C.