Cajas criogénicas, 133×133 mm
Proveedor: HEATHROW
HS2860A HS2860B HS2860H HS2860F HS2860E HS2860G
HEATHS2860AEA 48.3 EUR
HEATHS2860A HEATHS2860B HEATHS2860H HEATHS2860F HEATHS2860E HEATHS2860G
Cajas criogénicas, 133×133 mm
Cajas Criocajas
Cajas criogénicas, de cartón, para el almacenamiento de pequeñas muestras y tubos.
  • Almacenar en LN₂, o en congeladores mecánicos.
  • Disponible en dos alturas diferentes con distintos separadores (a pedir por separado)
  • Los colores permiten una fácil identificación y clasificación
  • Orificios de ventilación en la parte inferior para permitir una circulación más rápida y la eliminación del aire frío, el vapor o el LN₂
Información de suministro: Las cajas se suministran con tapa.