VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Proveedor: VWR Collection
611-2258EA 1410 EUR
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Balanzas
Una gama económica de balanzas analíticas fiables y de alto rendimiento.Todos los modelos tienen una bandeja superior de acero inoxidable.
  • Pesaje de comprobación (función de alarma), totalización del peso, determinaciones de densidad de las muestras y recuento de unidades
  • Opción de calibración externa o interna; RS232 se incluye de serie
  • Cámara de pesaje L×An×Al: 162×171×225 mm
El usuario puede elegir tres opciones para los modelos con calibración interna (denotada por 'i' al final del nombre del modelo):
La balanza se calibrará utilizando elMore Product Information