VWR® SuperFrost® BS 7011, Portaobjetos para microscopio
Proveedor: VWR Collection
631-0911EA 6.1 EUR
631-0911 631-0912 631-0913 631-0909 631-0910
VWR® SuperFrost® BS 7011, Portaobjetos para microscopio
Portaobjetos Portaobjetos de microscopios
Estos portaobjetos para microscopio vienen con una cobertura opaca a la luz en diferentes colores.
  • Resistentes a los disolventes más habituales
  • No se arañan ni se pegan cuando están apilados
  • Banda mate en la parte superior del portaobjetos para una identificación rápida y sencilla
Este código de colores permite identificar diferentes muestras de un vistazo en función de la urgencia, la técnica de procesamiento o tinción.
Certificaciones: BS 7011