Cajas criogénicas
Proveedor: RATIOLAB
5220014 5220101 5220010 5220011 5220012 5220013 5220020 5220021 5220022 5220024 5220103 5220100 5220104 5220102
RATI5220014EA 33.5 EUR
RATI5220014 RATI5220101 RATI5220010 RATI5220011 RATI5220012 RATI5220013 RATI5220020 RATI5220021 RATI5220022 RATI5220024 RATI5220103 RATI5220100 RATI5220104 RATI5220102
Cajas criogénicas
Cajas Criocajas
Las criocajas son de polipropileno en color natural o en otros colores. Pueden utilizarse con recipientes de muestra de diferentes diámetros retirando los insertos de la rejilla.
  • Robusta bisagra con tapa a presión segura
  • Apilable para un transporte seguro
  • Orificios de drenaje en el fondo para los líquidos de rocío
Estas cajas criogénicas son especialmente prácticas y flexibles gracias a sus inserciones extraíbles. La limpieza de las cajas y de los accesorios es mucho más sencilla que la de las criocajas con accesorios fijos.