VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Termómetro digital
Proveedor: VWR Collection
620-2089EA 133 EUR
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Termómetro digital
Termómetros Termómetros digitales
Termómetro de escala completa con pantalla LCD y reverso magnético que permite colocarlo en una superficie metálica (incubadores, congeladores, baños de agua). La unidad incorpora también un caballete plegable para usarlo en una mesa de laboratorio y una pieza de sujeción con resorte para fijarlo en cualquier borde.
  • Punta de perforación
  • Las lecturas se actualizan cada segundo
  • Solo los modelos Plus: alarma de límites superior e inferior, memoria de valores mínimo y máximo, y función 'HOLD'
Sonda de acero inoxidable (Ø: 3,5 mm) y cable de tres metros.
Certificaciones: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Información de suministro: Se suministra con certificado Traceable® y una pila de 1,5 V para 12-18 meses de uso continuado.