Cloruro de 2,4,6-trimetilbencilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Clorometil)-2,4,6-trimetilbenceno
159780050 159780250
ACRO159780050EA 38.9 EUR
ACRO159780050 ACRO159780250
Cloruro de 2,4,6-trimetilbencilo 98%
Cloruro de 2,4,6-trimetilbencilo
Formula: C₁₀H₁₃Cl
MW: 168,67 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000901
Núm. CAS: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %