Boro solución 1000 ppm (de B(OH₃)) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39147.AD 39147.AE 39147.AP
39147.ADEA 61.2 EUR
39147.AD 39147.AE 39147.AP
Boro solución 1000 ppm (de B(OH₃)) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de boro
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificaciones: Trazable a NIST