Boro solución 1000 ppm (de B(OH₃)) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88055.AE
88055.AP
88055.AEEA
46
EUR
88055.AE
88055.AP
Boro solución 1000 ppm (de B(OH₃)) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de boro
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificaciones: Trazable a NIST