di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98-100.0% (base secada), en cristales USP, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
3817-01EA 117.51 EUR
3817-01 3817-05 3817-07
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98-100.0% (base secada), en cristales USP, J.T.Baker®
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Pto. de fusión: 48
Densidad: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
GMP Manufactured Product 98.0 - 100.5%
Meets U.S.P Requirements ≤16 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.06%
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Assay (Na₂HPO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
USP - Arsenic (As) ≤16 ppm
USP - Chloride (Cl) ≤0.06 %
USP - Identification Passes Test
USP - Insoluble Substances ≤0.4 %
USP - Loss on Drying at 130°C 43.0 - 50.0 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤0.2 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.