Nitrato de cinc (II) hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc nitrato hexahidrato, Nitrato de cinc hexahidrato, Cinc (II) nitrato hexahidrato
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 39.5 EUR
A16282.22 A16282.36
Nitrato de cinc (II) hexahidrato ≥98%
Nitrato de cinc (II) hexahidrato
Formula: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297.49 g/mol
Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 36
Densidad: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149889
Núm. CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,10273