Benzo[b]tiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0093-25G B0093-5G
TCIAB0093-25GEA 51 EUR
TCIAB0093-25G TCIAB0093-5G
Benzo[b]tiofeno ≥97.0% (por GC)
Benzo[b]tiofeno
Formula: C₈H₆S
Pto. Ebullición: 221°C
Número MDL: MFCD00005864
Núm. CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f804e07394d69dbbc14ed2a6d07b62572997f60&vid=2f804e07394d69dbbc14ed2a6d07b62572997f60&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %