Divinilbenceno (mezcla de isómeros) 55% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DVB, Divinylbenzene
Estabilización: 1000 ppm estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
42805.18 42805.30 42805.A1
42805.18EA 39.8 EUR
42805.18 42805.30 42805.A1
Divinilbenceno (mezcla de isómeros) 55% estabilizado
Divinilbenceno (mezcla de isómeros)
Stabilized with 1000 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 55% CAS No.: 1321-74-0 Molecular Formula: C6H4(CH=CH2)2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 0.912 Refractive Index: 1.5740 MDL No.: MFCD01778656
Crosslinking monomer
Formula: C₁₀H₁₀
MW: 130.19 g/mol
Densidad: 0.912
Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01778656
Núm. CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5