Calcio cloruro 2,75% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cloruro de calcio
35652.AP
35652.K2
35652.APEA
37.6
EUR
35652.AP
35652.K2
Calcio cloruro 2,75% (w/v) en solución acuosa
Calcio cloruro
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00010903
Formula:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Pto. Ebullición: 1600 Pto. de fusión: 772 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010903 Núm. CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 Índice Merck: 14,01659 |