Cloroglioxilato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
118780250 118781000 118785000
ACRO118780250EA 38.5 EUR
ACRO118780250 ACRO118781000 ACRO118785000
Cloroglioxilato de etilo 98%
Cloroglioxilato de etilo
Formula: C₄H₅ClO₃
MW: 136.53 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.22 g/cm³
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000706
Núm. CAS: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA