Cloroglioxilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
A14653.22
A14653.14
A14653.36
A14653.0B
A14653.22EA
94.6
EUR
A14653.22
A14653.14
A14653.36
A14653.0B
Cloroglioxilato de etilo ≥98%
Cloroglioxilato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 4755-77-5
Molecular Formula: C4ClH5O3
Formula Weight: 136.53
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 506725
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000706
Formula:
C₄H₅ClO₃ MW: 136.53 g/mol Pto. Ebullición: 134…135 °C Densidad: 1.226 Pto. de inflamación: 41 °C (105 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000706 Núm. CAS: 4755-77-5 EINECS: 225-285-0 UN: 2920 ADR: 8 II |