Cloroglioxilato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
166000250 166000500
ACRO166000250EA 122 EUR
ACRO166000250 ACRO166000500
Cloroglioxilato de metilo 97%
Cloroglioxilato de metilo
Formula: C₃H₃ClO₃
Pto. Ebullición: 118…120 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,33 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000705
Núm. CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA