Cloroglioxilato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13258.06
L13258.14
L13258.22
L13258.06EA
38.7
EUR
L13258.06
L13258.14
L13258.22
Cloroglioxilato de metilo ≥97%
Cloroglioxilato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 5781-53-3
Molecular Formula: C3H3ClO3
Formula Weight: 122.51
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Acrid
Boiling Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1071541
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000705
Formula:
C₃H₃ClO₃ Pto. Ebullición: 115…118 °C Densidad: 1,332 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000705 Núm. CAS: 5781-53-3 EINECS: 227-307-4 UN: 2920 ADR: 8,II |