Piridoxal clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
352710050 352710010 352710250 352711000 352715000
ACRO352710050EA 89 EUR
ACRO352710050 ACRO352710010 ACRO352710250 ACRO352711000 ACRO352715000
Piridoxal clorhidrato 99%
Piridoxal clorhidrato
Formula: C₈H₁₀ClNO₃
Pto. de fusión: 171…175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012809
Núm. CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %