Piridoxal clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A17855.06
A17855.22
A17855.14
A17855.06EA
54.3
EUR
A17855.06
A17855.22
A17855.14
Piridoxal clorhidrato ≥99%
Piridoxal clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 65-22-5
Molecular Formula: C8H9NO3.HCl
Formula Weight: 203.63
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3656994
Merck Reference: 14,7978
MDL No.: MFCD00012809
Formula:
C₈H₁₀ClNO₃ |
Número MDL:
MFCD00012809 Núm. CAS: 65-22-5 EINECS: 200-602-5 Índice Merck: 14,7978 |