di-Litio oxalato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dilithium oxalate, Lithium oxalate, Lithiumoxalate
13426.18 13426.30 13426.A1
13426.18EA 49.7 EUR
13426.18 13426.30 13426.A1
di-Litio oxalato ≥99%
di-Litio oxalato
Purity: 99+% CAS No.: 553-91-3 Molecular Formula: Li2C2O4 Formula Weight: 101.96 Physical Form: Powder Density: 2.12 Melting Point: dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,5537 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040596
Formula: C₂Li₂O₄
MW: 101,9 g/mol
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2,12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040596
Núm. CAS: 553-91-3
EINECS: 209-054-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5537