2-Cloro-4-metilpirimidina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H31903.03
H31903.09
H31903.03EA
21.1
EUR
H31903.03
H31903.09
2-Cloro-4-metilpirimidina 99%
2-Cloro-4-metilpirimidina
Purity: 99%
CAS No.: 13036-57-2
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 45-48°
MDL No.: MFCD00054434
Formula:
C₅H₅ClN₂ Pto. de fusión: 45…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054434 Núm. CAS: 13036-57-2 |