2-Cloro-5-etilpirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26856.06
H26856.14
H26856.06EA
85.8
EUR
H26856.06
H26856.14
2-Cloro-5-etilpirimidina ≥98%
2-Cloro-5-etilpirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 111196-81-7
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Formula:
C₆H₇ClN₂ Pto. Ebullición: 223 °C Densidad: 1,174 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00799503 Núm. CAS: 111196-81-7 |