4,6-Dicloro-2-metilpirimidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H50493.03
H50493.06
H50493.03EA
59.1
EUR
H50493.03
H50493.06
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina ≥97%
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina
Purity: 97%
CAS No.: 1780-26-3
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 41-45°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00090472
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Pto. de fusión: 41…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00090472 Núm. CAS: 1780-26-3 ADR: 8,III |