Mercaptoacetato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
118671000 118675000 118670025
ACRO118671000EA 73.8 EUR
ACRO118671000 ACRO118675000 ACRO118670025
Mercaptoacetato de etilo 99%
Mercaptoacetato de etilo
Formula: C₄H₈O₂S
Pto. Ebullición: 54 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004874
Núm. CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN: 1228
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %