Mercaptoacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
A14321.06
A14321.22
A14321.36
A14321.06EA
24.6
EUR
A14321.06
A14321.22
A14321.36
Mercaptoacetato de etilo ≥98%
Mercaptoacetato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 623-51-8
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 156-159°
Beilstein Reference: 605581
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004874
Formula:
C₄H₈O₂S Pto. Ebullición: 156…159 °C Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 1,096 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004874 Núm. CAS: 623-51-8 EINECS: 210-800-3 ADR: 3,III |