Mercaptoacetato de metilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl thioglycolate
148885000 148881000
ACRO148885000EA 79.9 EUR
ACRO148885000 ACRO148881000
Mercaptoacetato de metilo 95%
Mercaptoacetato de metilo
Formula: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Pto. Ebullición: 156…159 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.187 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004873
Núm. CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
UN: 1228
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %