Mercaptoacetato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl thioglycolate
L03783.14
L03783.22
L03783.36
L03783.14EA
27.3
EUR
L03783.14
L03783.22
L03783.36
Mercaptoacetato de metilo ≥98%
Mercaptoacetato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 2365-48-2
Molecular Formula: C3H6SO2
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Stench
Melting Point: -3°
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 506259
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004873
Formula:
C₃H₆O₂S MW: 106.15 g/mol Pto. Ebullición: 148…149 °C Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1.163 Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004873 Núm. CAS: 2365-48-2 EINECS: 219-121-7 ADR: 3 III |