Ácido elaídico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-79-8
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₈H₃₄O₂ Pto. Ebullición: 288 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 41…45 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00063954 Núm. CAS: 112-79-8 EINECS: 204-006-6 Índice Merck: 14,3533 |